Learn More
Gilac™ Plates
Codice prodotto. 17978541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978541 10 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17978541 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G332621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.99€
    21.80€ / pezzi 1
    Risparmia 11.19€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Reusable plastic plates with outstanding durability, even in intensive cycle use.
  • Reusable plastic plate.
  • Outstanding durability even in intensive cycle use.
  • Ideal for institutions.
  • Pack of 10.
Specifica
Product Type Plate
Materiale Polypropylene
Colore White
Diametro (sistema metrico) 217 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 10 Pk.