Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
Description
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
- Highly specific binding
- Reduced variability in molecular orientation
- Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
- Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
Spécification
Spécification
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 15 Cases |
| Binding Type | Affinity |
| Colore | Clear |
| Product Type | Solid Module F8 (x12) in Frame |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?