Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10316872
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
Nero
Trasparente
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
50 μL
100 μL
100 µl
Product Type:
Microplate
Modulo solido C8 (x12) nel telaio
Solid plate 384-Well
Solid plate 96-Well
Trattamento superficiale:
Amine
Ammina
Covalent Binding
Dimensione della confezione:
pezzi 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) di lavorazione Product Type Trattamento superficiale Dimensione della confezione
10316872 Trasparente 100 µl Microplate Ammina pezzi 30
10432612 Bianco 100 μL Solid plate 96-Well Covalent Binding pezzi 30
10052232 Nero 100 μL Microplate Amine pezzi 30
10062242 Clear 50 μL Solid plate 384-Well Amine pezzi 30
10029152 Black 50 μL Solid plate 384-Well Amine pezzi 30
10432802 Trasparente 100 µl Microplate Amine pezzi 30
10646083 Trasparente 100 μL Microplate Amine pezzi 30
10499762 Trasparente 100 µl Modulo solido C8 (x12) nel telaio Covalent Binding pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10316872 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 436006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    763.00€
    698.97€ / pezzi 30
    Risparmia 64.03€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Reduce the amount of reagents used in the lab by using these plates and modules with covalent binding surfaces.
Reduce the amount of reagents used in the lab with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces.
Covalent Surfaces (Thermo Scientific™ CovaLink™ and Immobilizer Amino)
  • Minimal leaching
  • Withstands vigorous washing
  • Coating with lower amounts of reagent may be possible
  • Control of orientation
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Imballaggio 30 Cases
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 100 µl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Ammina
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 30
N. per confezione 5
Bloccaggio piastra Unspecified
Target Molecule Peptides
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.