Learn More
Micronova™ Plastic Tube Brushes
Codice prodotto. 15743807 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15743807 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15743807 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BRPL25S36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A durable, 100% polypropylene brush that cleans tubes and small parts without scratching finely polished stainless steel surfaces and is flexible enough to pass through tank elbow fittings.
Micronova Plastic Tube brushes are made from FDA compliant, 100% polypropylene bristles and handles. The narrow center cores, also polypropylene, are flexible enough to pass through tank elbow fittings.
  • Durable plastic brush for tubes and small parts
  • 100% polypropylene bristles and handle
  • Will not scratch finely polished stainless steel
  • Flexible enough to bend through fittings
  • FDA Compliant materials
Specifica
Product Type Flexible Tube Brush
Materiale maniglia Polypropylene
Tipo di maniglia Flessibile
Sterilità Non-sterile
Care Instructions Keep at ambient temperature
Colore White
Diametro (sistema imperiale) setole 2.5 in.
Diametro (sistema metrico) setole 6.4 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Tube Brush to Clean Tubing and Small Parts
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema imperiale) spazzola 5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 1/4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Resistente a Chemicals
Larghezza setole (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza setole (sistema metrico) 5.1 cm