Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 1% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Marca: Alfa Aesar™ 038312.14
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02500kg
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
7440-6-6 | |
MFCD00011179 |
Specifica
Platinum | |
25g | |
7440-6-6 | |
900-1100m |
900 to 1100m2/g | |
1% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet | |
MFCD00011179 |