Learn More
Platinum, 1% on gamma alumina powder, reduced
Codice prodotto. 11321838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11321838 5 g 5g
11341838 25 g 25g
11331838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11321838 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011797.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-6-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00011179
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 1% on gamma alumina powder, Reduced
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.