Learn More
Platinum, 10% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Codice prodotto. 11324447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324447 100 g 100g
11304447 5 g 5g
11314447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11324447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038325.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-6-6
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Aromatic ring hydrogenation, aliphatic aldehydes and ketones to alcohols, conversion of -CH=CH- to -CH2-CH2-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00011179
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Odore Odorless
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.