Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 30 wt% Rhodium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
For ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 010063.BY
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15443495
  • dietro preventivo / 100cm
Questo articolo non può essere ordinato online perché il prezzo è soggetto a modifiche. Per assistenza, contattare il nostro servizio tecnico al seguente numero di telefono 02 950 59 478.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Pt:Rh; 70:30 wt%
≈0.52g/50cm
0.25mm (0.01 in.) dia.
Odorless
Platinum 30 wt% Rhodium wire
100cm
MFCD00198186
Wire, ≈0.52g/50cm
Videos
SDS Documenti