Learn More
Platinum, 5% on activated carbon powder, sulfided, 0.5% S (as sulfide)
Codice prodotto. 11374948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374948 50 g 50g
11364948 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374948 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043905.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-6-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00011179
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 5% on activated carbon powder, Sulfided, 0.5% S (as sulfide)
Quantità 50 g
Numero UN UN1325
Forma fisica Powder