Learn More
Platinum, 5% on alumina powder, reduced
Codice prodotto. 15461977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461977 5 g 5g
11379728 25 g 25g
11389728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15461977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044222.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-6-6
Platinum on Alumina (aluminum oxide) is catalyst material with applications in synthetic chemistry such as hydrogenation of functional groups. catalyst is recommended for selective hydrogenation reactions. The particle size of the catalyst is ideal for allowing fast separation from the reaction mixture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD03458043
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 5% on alumina powder
Aspetto Powder
Quantità 5 g
Forma Powder
Informazioni di solubilità Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.