Learn More
Platinum, AAS standard solution, Specpure™ Pt 1000μg/mL
Codice prodotto. 11339179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339179 100 mL 100mL
11306369 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339179 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088086.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Liquid | CAS: 7440-6-6 | Pt in 20% HCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Formula molecolare Pt in 20% HCl
Numero MDL MFCD00011179
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Odore Characteristic
Densità Approx. 1g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio Pt 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure