Learn More
Platinum on activated carbon, 1% Pt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10348240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10348240
Marca: Thermo Scientific Acros 195220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum on activated carbon
Colore Black
Nota nome 1% Pt
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle Typical particle size distribution: D50: 28 Micron, <8 Micron: 14%, <16 Micron: 29%, <32 Micron: 55%, <64 Micron: 84%, <128 Micron: 99%
Forma Powder
Peso formulazione 195.08
Percent Purity 1% (Pt)