Learn More
Platinum on activated carbon, 5% Pt
Codice prodotto. 10318290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10318290
Marca: Thermo Scientific Acros 195230100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum on activated carbon
Colore Black
Nota nome 5% Pt
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Forma Powder
Fieser 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
Peso formulazione 195.08
Percent Purity 5% (Pt)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum on activated carbon
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.