Learn More
Platinum chloride, TRC
Codice prodotto. 30425058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425058 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425058 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP578100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum chloride
CAS 10025-65-7
Formula molecolare Cl2Pt
Quantità 500 mg
Sinonimo Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt+2]
IUPAC Name platinum(2+);dichloride
Molecular Weight (g/mol) 265.99
Peso formulazione 264.9025