Learn More
Watson-Marlow Tubo Pumpsil in silicone vulcanizzato al platino
Pumpsil è un tubo in silicone vulcanizzato al platino utilizzato principalmente per applicazioni biofarmaceutiche monouso, alimentazione dei media di controllo del pH in fermentazione.
Marca: Watson-Marlow 913.AJ16.016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Descrizione
- Sviluppato per l’industria biofarmaceutica, Pumpsil è un tubo eccezionalmente puro che offre una parete interna ultra-liscia che aiuta a ridurre al minimo il legame con le proteine e a garantire un’elevata purezza nel prodotto finito.
- Pumpsil è ampiamente usato per applicazioni biofarmaceutiche monouso, oltre che per il controllo del pH e l’alimentazione dei media di fermentazione, erogazione, travaso e filtrazione precisi. Tracciabilità assoluta con codice pezzo, numero di lotto e data di scadenza incisi a laser. Biocompatibilità pienamente documentata e pacchetto di validazione completo.
- Guida alla compatibilità chimica
Specifica
Tubo per pompa peristaltica Pumpsil | |
1.6 mm | |
5 m | |
Per attività di misurazione, trasferimento e filtrazione di precisione | |
1 ciascuno | |
60 (Shore A) | |
80° C |
S├1⁄4 | |
Silicone polimerizzato al platino | |
1.6 mm | |
-20°C | |
Translucent | |
176° F |