Learn More
Watson-Marlow Tubo Pumpsil in silicone vulcanizzato al platino
Codice prodotto. 12496270
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12496270 0.8 mm 1 rotolo
12486270 0.5 mm 1 rotolo
12406280 1.6 mm 1 rotolo
12426280 4.8 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12496270 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 913.AJ08.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.12€
    44.45€ / 1 rotoli
    Risparmia 6.67€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pumpsil è un tubo in silicone vulcanizzato al platino utilizzato principalmente per applicazioni biofarmaceutiche monouso, alimentazione dei media di controllo del pH in fermentazione.
  • Sviluppato per l’industria biofarmaceutica, Pumpsil è un tubo eccezionalmente puro che offre una parete interna ultra-liscia che aiuta a ridurre al minimo il legame con le proteine e a garantire un’elevata purezza nel prodotto finito.
  • Pumpsil è ampiamente usato per applicazioni biofarmaceutiche monouso, oltre che per il controllo del pH e l’alimentazione dei media di fermentazione, erogazione, travaso e filtrazione precisi. Tracciabilità assoluta con codice pezzo, numero di lotto e data di scadenza incisi a laser. Biocompatibilità pienamente documentata e pacchetto di validazione completo.
  • Guida alla compatibilità chimica
Order Info
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con For Pumpsil 13 peristaltic pump
Quantità confezione 1 Each
Colore Semitrasparente
Durezza 60 (Shore A)
Pressione massima 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 176° F
Max. Operating Temperature (Metric) 80° C
Product Type Pumpsil Tubing