Learn More
Platinum foil, 0.05mm (0.002in) thick, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11304618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11304618 25 x 25 mm 25mm
11326099 50 x 50 mm Pezzo
11394608 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11304618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042456.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: approx. 0.67g/25x25mm | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifications
Materiale o nome chimico Platinum
Colore White
Aspetto Silvery white foil
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Foil