Learn More
Platinum foil, 0.127mm (0.005in) thick, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11396079
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11396079 50 x 50 mm Pezzo
11364488 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11396079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042370.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Form: Approx.1.7g/25 x 25mm | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Platinum
Colore White
Aspetto Silvery white foil
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Foil
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.