Learn More
Platinum gauze, 52 mesh woven from 0.1mm (0.004in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11345769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11345769 75 x 75 mm Pezzo
11301368 25 x 25 mm Pezzo
11335769 50 x 50 mm Pezzo
15434735 50 x 75 mm Pezzo
11311368 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11345769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010283.FL
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining. | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Aspetto Silvery white guage
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 75 x 75 mm
Dimensioni maglia 52 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Wire Cloth
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Dissolves in aqua regia