Learn More
Platinum(II) 2,4-pentanedionate, Pt 48.0% min
Codice prodotto. 11396038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396038 5 g 5g
11306048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010526.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15170-57-7
Formula molecolare C10H14O4Pt
Molecular Weight (g/mol) 393.30
Numero MDL MFCD00000028
InChI Key KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Punto di fusione 250°C to 252°C
Nota nome Pt 48.0% min.
Colore Red
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Very soluble in chloroform; insoluble in water
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platinum
Peso formulazione 393.31