Learn More
Platinum(II) chloride, 98%
Codice prodotto. 11497867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497867 5 g 5g
11487867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16549.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
Solubility
Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-65-7
Formula molecolare Cl2Pt
Molecular Weight (g/mol) 265.98
Numero MDL MFCD00011181
InChI Key CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) chloride
Punto di fusione 581°C (decomposition)
Quantità 5 g
Densità 5.87
Formula lineare PtCl2
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,7528
Informazioni di solubilità Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Peso formulazione 266
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinous chloride