Learn More
Platinum(II) chloride, 73% Pt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum(II) chloride |
Punto di fusione | 581.0°C |
Colore | Brown to Gray-Green |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | PtCl2 |
Fieser | 02,272 |
Indice di Merck | 15,7643 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid, insoluble in alcohol and ether |
Peso formulazione | 266 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Platinum(II) chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.