Learn More
Platinum Iridium wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.9+% (metals basis)
Codice prodotto. 11378158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11378158 10 cm 10cm
11388158 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378158 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039383.BS
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: approx. 0.11g/10cm,; Temper: soft | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Used in the fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissues and in electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Used in electrode materials, composing the gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Quantità 10 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Forma Wire
Informazioni di solubilità Insoluble in water.