Learn More
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BY
5406.27 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11305417
  • 8109.00€ / 100cm
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 90:10 wt%
100 cm
≈0.85g/5cm
1.0mm (0.04 in.) dia.
MFCD02091683
Odorless
Wire
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti