Learn More
Platinum On Carbon (10 wt. %), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Platinum |
| CAS | 7440-06-4 |
| Formula molecolare | Pt |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Pt |
| InChI Formula | InChI=1S/Pt |
| SMILES | [Pt] |
| IUPAC Name | platinum |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.08 |
| Peso formulazione | 194.965 |