Learn More
Platinum On Carbon (10 wt. %), TRC
Codice prodotto. 30411106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411106 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP5780051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Quantità 1 g
Sinonimo Pt
InChI Formula InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
IUPAC Name platinum
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Peso formulazione 194.965