Learn More
Platinum, 3% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Codice prodotto. 11430141
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430141 5 g 5g
11324437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430141 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038316.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: 900 - 1000m2 Standard, reduced, nominally 50% water wet | CAS: 7440-6-6
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00011179
Specifications
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome 3% on activated carbon powder
Colore Black
Quantità 5 g
Odore Odorless
Aspetto Black powder
Informazioni di solubilità Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.