Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Codice prodotto. 11983654
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12 mm
17 mm
18 mm
22 mm
35 mm
36 mm
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
43 mm
65 mm
75 mm
95 mm
300 mm
Larghezza (sistema metrico):
26 mm
45 mm
175 mm
Forma:
Financier
Fluted
Heart
Kougloff
Madeleine
Rectangular
Tartlet
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Forma unitSize
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Financier Pezzo
11963644 22 mm 43 mm 26 mm Rectangular Pezzo
11993644 17 mm 300 mm 175 mm Tartlet Pezzo
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Fluted Pezzo
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine Pezzo
11903664 36 mm 30 mm 175 mm Kougloff Pezzo
11933654 35 mm 65 mm 175 mm Heart Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11983654 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 1976.03
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Mold
Materiale Platinum Silicon
Colore Black
Dimensioni (L x P x A) 95 x 45 x 12 mm
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Quantità 7/Pk.
Forma Financier
Temperature Range (Metric) −40 to 280°C
Larghezza (sistema metrico) 45 mm