Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Specifica
Specifica
| Product Type | Mold |
| Materiale | Platinum Silicon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for hot and cold preparations alike. |
| Altezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Quantità | Each |
| Forma | Madeleine |
| Temperature Range (Metric) | −40 to 280°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |