Learn More
Platinum, Technical, Metal Wire, 0.5mm, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11468752 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
10cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468752 100 cm 100cm
10477260 10 cm 10cm
10191430 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468752 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3640/87
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Chemical Identifiers
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifications
Colore Silver
CAS 6-4-7440
Punto di fusione 1772°C
Punti di ebollizione 3827°C
Quantità 100 cm
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid
Numero MDL MFCD00011179
Peso formulazione 195.08g/mol