Learn More
Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15486735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486735 100 cm 100cm
15466735 25 cm 25cm
15476735 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15486735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045093.BY
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Approx.1.05g/m | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifications
Materiale o nome chimico Platinum
Colore White
Aspetto Silvery white wire
Quantità 100 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Wire