Learn More
Platinum wire, 0.3mm (0.012in) dia, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11354658
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354658 25 cm 25cm
11344658 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11354658 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043014.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Form: Approx.1.5g/m, 0.477g/ft. | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Aspetto Silvery white wire
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Wire