missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLC/PRF/5 (human hepatoma) Whole cell lysate, Denatured; Abnova
Descrizione
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Liver |
| Descrizione | Whole cell lysate (denatured) |
| Tampone di lisi | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Metodo di preparazione | Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was mixed in 5X Sample Buffer to become final 1X Sample Buffer as Storage Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly. |
| Analisi di controllo qualità | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Quantità | 200 μg |
| Tampone di conservazione | In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue). |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 3 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?