Learn More
CPC Colder Products Company™ PLC Series Plastic Quick Disconnect Couplings
Constructed from polypropylene. CPC Colder Products Company™ PLC Series Plastic Quick Disconnect Couplings replaces bulky and heavy ball-and-sleeve couplings in a wide range of applications. The efficient design leads to high flow and low spillage.
20.95€ - 34.35€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/4 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Allerta:
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11900528
|
CPC Colder Products Company™
06364-55 |
1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11919435
|
CPC Colder Products Company™
06359-82 |
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Polypropylene material
- EPD o-ring
- Integral terminations
- Chemically resistant and gamma sterilizable
- Greater chemical resistance
- One-hand connection and disconnection
Specifica
Autoclavable | |
1/4 in. | |
0°C | |
Almond | |
71°C |
Polypropylene | |
6.4 mm | |
Sterile | |
120psi, 8.3 bar |