Learn More
PLCD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene | PLCD4 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897063
|
Proteintech
10589-2-AP-20UL |
20 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16887063
|
Proteintech
10589-2-AP-150UL |
150 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
This gene encodes a member of the delta class of phospholipase C enzymes. Phospholipase C enzymes play a critical role in many cellular processes by hydrolyzing phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into two intracellular second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol. Expression of this gene may be a marker for cancer.Specifications
PLCD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q62711, Q8K3R3, Q9BRC7 | |
140693, 18802, 84812 | |
PLCD4 Fusion Protein Ag0937 | |
Primary | |
-20°C | |
PLCD4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hPLCD4, Phospholipase C delta 4, phospholipase C, delta 4, PLC delta 4, PLCD4 | |
Plcd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |