Learn More
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18333153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18333153 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18333153 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP317912PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 23228
Peso molecolare M.W. Theoretical: 25 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2
Simbolo del gene PLCL2
Research Category Signal Transduction
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine PLCL2