Learn More
PLD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PLD3 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807204
|
Proteintech
17327-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897194
|
Proteintech
17327-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PLD3 is a ingle-pass type II membrane protein. It belongs to the phospholipase D family. PLD3 contains 2 PLD phosphodiesterase domains. The exact function of PLD3 remains unknown.Specifica
PLD3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35405, Q5FVH2, Q8IV08 | |
18807, 23646, 361527 | |
PLD3 Fusion Protein Ag11306 | |
Primary | |
-20°C | |
PLD3 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Choline phosphatase 3, HindIII K4L homolog, HU K4, Phospholipase D3, PLD 3, PLD3 | |
Pld3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |