Learn More
PLDN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene PLDN
Concentrazione 0.15 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807583
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10891-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16897573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10891-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene may play a role in intracellular vesicle trafficking. It interacts with Syntaxin 13 which mediates intracellular membrane fusion. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.
Specifica
Specifica
PLDN
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q4V8A6, Q9R0C0, Q9UL45
18457, 26258, 317630
PLDN Fusion Protein Ag1337
Primary
-20°C
BLOC1S6
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BLOC1S6, PA, PALLID, Pallid protein homolog, Pallidin, pallidin homolog (mouse), PLDN
Bloc1s6
IgG
Antigen Affinity Chromatography