Learn More
Mutexil™ Cuffie di protezione pieghettate
Codice prodotto. 11760114
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11760114 Green pezzi 1000
11750114 Bianco pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11760114 Fornitore Mutexil™ N. del fornitore 4561334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70€
    27.02€ / pezzi 1000
    Risparmia 50.68€
    65% Sconto
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-woven clip caps provide basic protection. The elastic headband is encapsulated in soft poly thread for worker comfort.
  • Polypropylene
  • Disposable
  • Bouffant style
  • Pleated
Specifica
Product Type Peaked Bouffant Cap
Size 24 in.
Colore Green
Monouso Single-use
Quantità 1000/Pk.
Diametro (sistema metrico) 61 cm