Learn More
Pleconaril, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17525585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17525585 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17525585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469221000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico Pleconaril
CAS 153168-05-9
Quantità 100 mg
Punto di fusione 55°C to 65°C
Formula molecolare C18 H18 F3 N3 O3
Peso formulazione 381.35
Numero MDL MFCD00923611
Forma fisica Powder
Colore White to Beige
Purezza ≥97.5%
InChI Key KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(CCCOC2=C(C)C=C(C=C2C)C2=NOC(=N2)C(F)(F)F)=C1
IUPAC Name 3-{3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl}-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 381.36