missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pleuromutilin 22-Tosylate, Mikromol™
Descrizione
Pleuromutilin 22-Tosylate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pleuromutilin 22-Tosylate |
| CAS | 31716-01-5 |
| Nomi componenti o analita | Pleuromutilin 22-Tosylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C29 H40 O7 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pleuromutilin 22-Tosylate, Tiamulin Related Compound A, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. L, Acetic acid, 2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, Acetic acid, [[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester (9CI), Glycolic acid, 8-ester with octahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-6-vinyl-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one, 2-p-toluenesulfonate (8CI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene, acetic acid deriv., 14-O-(p-Toluenesulfonyloxyacetyl)mutilin, 22-O-Tosylpleuromutilin, Pleuromutilin 22-O-tosylate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. L (EP), Tiamulin Imp. L (EP), Tiamulin USP Related Compound A, Tiamulin USP RC A, Acetic acid, [[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-, 6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, [3aS-(3aalpha,4beta,5alpha,6alpha,8beta,9alpha,9abeta,10S*)]-, Tiamulin Related Compound A, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity L, Tiamulin Impurity L |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H40O7S/c1-7-27(5)16-23(36-24(31)17-35-37(33,34)21-10-8-18(2)9-11-21)28(6)19(3)12-14-29(20(4)26(27)32)15-13-22(30)25(28)29/h7-11,19-20,23,25-26,32H,1,12-17H2,2-6H3/t19-,20+,23-,25+,26+,27-,28+,29+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4 |
| IUPAC Name | 2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]acetic acid (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?