missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plexin A1 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30622463 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30622463 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30622463 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF4309MFV500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

Plexin A1 Polyclonal antibody specifically detects Plexin A1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Plexin A1
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene NOV, NOVP, plexin A1, PLEXIN-A1
Specie ospite Goat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Plexin A1, Ser28-Pro1242, Accession # P70206
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5361
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.