Learn More
PLGF Antibody (S08-9C2), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18620935 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620935 50 μg 50µL
18672415 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620935 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32001950ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
PLGF Monoclonal antibody specifically detects PLGF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PLGF
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone S08-9C2
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:2000
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human PLGF (Uniprot # P49763)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5228
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus