missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PLK1 (Human) Recombinant Protein
Human PLK1 full-length ORF ( AAH02369, 1 a.a. - 603 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH02369 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5347 |
Nome | polo-like kinase 1 (Drosophila) |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16159191
|
Abnova™
H00005347-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16169191
|
Abnova™
H00005347-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: MSAAVTAGKLARAPADPGKAGVPGVAAPGAPAAAPPAKEIPEVLVDPRSRRRYVRGRFLGKGGFAKCFEISDADTKEVFAGKIVPKSLLLKPHQREKMSMEISIHRSLAHQHVVGFHGFFEDNDFVFVVLELCRRRSLLELHKRRKALTEPEARYYLRQIVLGCQYLHRNRVIHRDLKLGNLFLNEDLEVKIGDFGLATKVEYDGERKKTLCGTPNYIAPEVLSKKGHSFEVDVWSIGCIMYTLLVGKPPFETSCLKETYLRIKKNEYSIPKHINPVAASLIQKMLQTDPTARPTINELLNDEFFTSGYIPARLPITCLTIPPRFSIAPSSLDPSNRKPLTVLNKGLENPLPERPREKEEPVVRETGEVVDCHLSDMLQQLHSVNASKPSERGLVRQEEAEDPACIPIFWVSKWVDYSDKYGLGYQLCDNSVGVLFNDSTRLILYNDGDSLQYIERDGTESYLTVSSHPNSLMKKITLLKYFRNYMSEHLLKAGANITPREGDELARLPYLRTWFRTRSAIILHLSNGSVQINFFQDHTKLILCPLMAAVTYIDEKRDFRTYRLSLLEEYGCCKELASRLRYARTMVDKLLSSRSASNRLKAS
Specifica
AAH02369 | |
polo-like kinase 1 (Drosophila) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
PLK, STPK13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
5347 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PLK1 | |
GST |