Learn More
Abnova™ PLOD2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16102965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16102965 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16102965 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00005352T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denatured cell transient overexpression lysate of PLOD2 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-PLOD2 antibody (H00005352-B01) by Western Blots.
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione Gene ID: 5352
N. accesso geni NP_891988.1
Plasmide pCMV-PLOD2 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-PLOD2 antibody by Western Blots
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Product Type procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL PLOD2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol