Learn More
BRAND™ PLTconnect™ Software
Codice prodotto. 15510682 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PC USB port and Pipettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15510682 PC USB port and Pipettes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15510682 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 703980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    152.21€ / pezzi 1
    Risparmia 10.79€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Software for PLT unit
  • The PLTconnect™ software gives you the additional security of knowing all your test results are documented at all times
  • PLTconnect™ transmits test results for each pipette automatically and securely through the USB port on the PC, storing them there in a database or as a test certificate
  • This means you always have access to test results for your pipettes, and can print out certificates as needed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Automatically and securely transmit test results for each pipette
Da utilizzare con (applicazione) Documenting Test Results
Da utilizzare con (apparecchiatura) PC USB port and Pipettes