Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outside | 60.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SF750plus Sterilizer |