Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN750, Straight
Codice prodotto. 17528715 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SN750 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17528715 SN750 Sterilizer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17528715 Fornitore Memmert™ N. del fornitore SN750B29718
Spedizione stimata: 17-11-2026
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Diameter (Metric) Outside 60.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) SN750 Sterilizer