Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN55plus, Straight
Codice prodotto. 17590306 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
17590306 O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17590306 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN55plusB29719
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UN55plus Oven
Tipo Plug-in Tube Extension
Diametro (sistema metrico) O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm