Learn More
Mettler Toledo™ Plug and Play Combined Metal Titration Electrodes
Codice prodotto. 15159425 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Redox/precipitation titration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15159425
Marca: Mettler Toledo™ 51109530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plug and Play sensor with integrated sensor chip for secure handling. Mettler Toledo Plug and Play Combined Metal Titration Electrodes contain ceramic frit for redox/precipitation titrations with change of the pH value.
  • Features pure metal sensing element
  • ARGENTHAL reference system present
  • Refillable reference electrolyte (3 mol/L KCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S12, S7
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Electrode
Riferimento interno ARGENTHAL™
Giunzione Ceramic Frit
Lunghezza (sistema imperiale) 5.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 149.5 mm
Elettrolita di riferimento 3mol/L KCl
Temperature (English) Range 0°F to 176°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Redox/precipitation titration